Print…
Câmaras de humidade, série HCP
Fornecedor: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 8400 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Câmaras de humidade, série HCP
Câmaras de testes Câmaras de humidade
Humidity chambers which have corrosion resistant, stainless steel inner chamber and housing for long-term climatic tests at constant temperature and humidity. Ideal for food processing, cosmetics, pharmaceutical, biotechnology and electronics industries. Units feature an auto diagnostic system with fault indication for temperature and humidity control. The working chamber is heated on all six sides; this together with electronic humidity control prevents condensation forming in the chamber. Distilled water is supplied from an external 2,5 litre tank by means of a self priming pump.Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
Gama de temperaturas De +7…90 °C acima da temperatura ambiente, com controlo da humidade De +7…90 °C acima da temperatura ambiente, com controlo da humidade De +7…90 °C acima da temperatura ambiente, com controlo da humidade De +7…90 °C acima da temperatura ambiente, com controlo da humidade
Environmentally Preferable
Flutuação da temperatura (tempo) ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Estabilidade da h.r. ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5%
Gama de humidade (h.r.) 20 - 95 % 20 - 95 % 20 - 95 % 20 - 95 %
Tipo de convecção Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements
Série de prateleiras (máx.) 0 (5) 0 (6) 0 (10) 0 (12)
Capacidade 56 L 107 L 156 L 241 L
L×P×A internas 400×330×425 mm 560×400×480 mm 560×400×700 mm 600×500×810 mm
L×P×A e×teriores 559×521×791 mm 719×591×846 mm 719×591×1066 mm 759×691×1176 mm
Potência nominal 1100 W 1300 W 1500 W 1650 W
Peso 55 kg 75 kg 90 kg 110 kg