Print…
4-Ciclohexanilina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L03184.03
L03184.03EA 71.8 EUR
L03184.03
4-Ciclohexanilina ≥97%
4-Ciclohexanilina
Purity: 97% CAS No.: 6373-50-8 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 166°/13mm MDL No.: MFCD00001454
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Peso Molecular: 175.27 g/mol
Ponto de ebulição: 166 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001454
Número CAS: 6373-50-8
EINECS: 228-918-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III