Print…
Pycnometer, according to Gay-Lussac
Fornecedor: Kavalier
632431722019
KAVA632431722019EA 1310 EUR
KAVA632431722019
Pycnometer, according to Gay-Lussac
Frascos para densidade específica
SIMAX®, borosilicate glass.
  • Autoclavable at 121 °C
Certificações: According to DIN 12801 and ISO 3507