Print…
Buretas digitais, TECHNOTRATE
Fornecedor: KARTELL
83250
KART83250EA 2050 EUR
KART83250
Buretas digitais, TECHNOTRATE
Buretas
Bureta digital para abranger os volumes de processamento de 0 a 50 ml. Ao premir a tecla 'DOS', o utilizador pode pré-seleccionar o volume da bureta para titulações. A titulação pode ser iniciada de imediato premindo os botões 'ZERO' e 'TITR'. Para os líquidos com viscosidades/densidades diferentes, a TECHNOTRATE pode ser rapidamente recalibrada premindo o botão 'O/CAL'.
  • Possibilidade de impressão dos valores diários/semanais com a ligação a um computador e impressora através da interface 'Witolink'
  • 'Purga de ar' sem problemas ou perda de meios de reagente/