Print…
Circuladores de aquecimento/refrigeração, série CORIO™ CD-F
Fornecedor: Julabo
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 4551 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Circuladores de aquecimento/refrigeração, série CORIO™ CD-F
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Circuladores de aquecimento/arrefecimento
Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcionamento. O controlador CORIO™ CD é uma unidade avançada com tencologia profissional para aplicações exigentes e pode ser usado para controlo da temperatura de aplicações internas e externas. O bico de jato possibilita a regulação contínua do fluxo da bomba no sistema. Os banhos de aço inoxidável isolados são duráveis e têm uma torneira de drenagem integrada. Estes circuladores de aquecimento/refrigeração são ideais para o controlo de temperaturaMais informação do produto
Novo produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Eficiente consumo de água Maior segurança para a saúde e ambiente