Print…
Formato de sódio ≥99% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Formic acid sodium salt
J961-100GEA 129 EUR
J961-100G
Formato de sódio ≥99% ACS
Formato de sódio
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de Fusão: 257.31
Densidade: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Encomendar
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.001%