Print…

5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline

H64109.06 H64109.14
H64109.06EA 50.4 EUR
H64109.06 H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine

Purity: 98% CAS No.: 29241-60-9 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Solid Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1562796 MDL No.: MFCD03095093

Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095093
Número CAS: 29241-60-9

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR