Print…

2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: 2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene

H51060.03 H51060.06
H51060.03EA 298 EUR
H51060.03 H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97
2-(2-Bromoacetyl)thiophene

Purity: 97% CAS No.: 10531-41-6 Molecular Formula: C6H5BrOS Formula Weight: 205.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 127-130°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02677721

Fórmula: C₆H₅BrOS
Peso Molecular: 205.07 g/mol
Ponto de ebulição: 127…130 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Densidade: 1.62
Número MDL : MFCD02677721
Número CAS: 10531-41-6
UN: 3261
ADR: 8 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR