Print…
3-Amino-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Indazol-3-amine, Indazol-3-amine, 1H-Indazol-3-ylamine, Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole
H33435.03 H33435.09
H33435.03EA 68.6 EUR
H33435.03 H33435.09
3-Amino-1H-indazole 97%
3-Amino-1H-indazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182045
Número CAS: 874-05-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III