Print…
1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
H26025.03
H26025.03EA 86.6 EUR
H26025.03
1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 1127-08-8 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 175° dec. MDL No.: MFCD00094668
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172.18 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094668
Número CAS: 1127-08-8
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable