Print…
Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody
Fornecedor: Genscript
A00186-100
GENSA00186-100EA 640 EUR
GENSA00186-100
Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorpos
Type: Tag
Antigen: His tag (His tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Símbolo do antígeno His
Environmentally Preferable
Tipo de anticorpo Tag
Clonalidade Monoclonal
Conjugado Não conjugado
Reatividade
Hospedeiro Mouse
Isótipo IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImunoPrecipitação Yes
ImunoFluorescência Yes
Citometria de fluxo Yes
Temperatura de armazenamento Cool