Print…

Isoquinolina

Fornecedor: EHRENSTORFER

C20833000
EHERC20833000EA 39.9 EUR
EHERC20833000
Isoquinolina
Isoquinolina
Fórmula: C₉H₇N
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 21…26 °C
Densidade: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006898
Número CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR