Print…

Piridina

Fornecedor: EHRENSTORFER
Perigo

Sinônimos: Azabenzene, Azine

C16646000
EHERC16646000EA 30.5 EUR
EHERC16646000
Piridina
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR