Print…

Geraniol

Fornecedor: EHRENSTORFER
Atenção

Sinônimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol

C14010000
EHERC14010000EA 50.4 EUR
EHERC14010000
Geraniol
Geraniol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00002917
Número CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR