Print…
VWR®, Aprotinin
Fornecedor: VWR Chemicals
E429-50MGEA 538 EUR
E429-50MG
VWR®, Aprotinin
Proteínas e Peptídeos
Um competitivo e reversível inibidor da protease serina de quimotripsina, tripsina, calicreina e plasmin. Não é um inibidor do fator Xa e trombina.
Activity (KIU/mg)      4500