Print…
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm depth
Fornecedor: DUPERTHAL
29-061159-403 29-061159-003 29-061157-503 29-061157-403 29-061157-003
DUEH29-061159-403EA 2060 EUR
DUEH29-061159-403 DUEH29-061159-003 DUEH29-061157-503 DUEH29-061157-403 DUEH29-061157-003
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm depth
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Estes armários de segurança são resistentes ao fogo até 90 minutos. Estes armários de instalar sob a bancada estão equipados com portas de batente e/ou gavetas para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho.
  • Fácil movimentação, operação com uma só mão das portas e gavetas
  • Todos os modelos da linha UTS ergo são equipados com fechadura de cilindro como padrão
  • Duas tecnologias de porta estão disponíveis: a clássica ou a tecnologia de porta de asa aberta push-to (as portas de segurança de movimento fácil são abertas aplicando um leve