Print…
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm depth
Fornecedor: DUPERTHAL
29-060959-503 29-060959-403 29-060959-003 29-060957-003
DUEH29-060959-503EA 2000 EUR
DUEH29-060959-503 DUEH29-060959-403 DUEH29-060959-003 DUEH29-060957-003
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm depth
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Estes armários de segurança são resistentes ao fogo até 90 minutos. Estes armários de instalar sob a bancada estão equipados com portas de batente e/ou gavetas para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Gavetas e portasMais informação do produto