Print…
Mini kit para extracção de ADN de sangue E.Z.N.A.®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D3392-02
D3392-02EA 388 EUR
D3392-02
Mini kit para extracção de ADN de sangue E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
O E.Z.N.A.® Blood DNA Kit fornece rápido isolamento total de DNA de até 250 µl de sangue total anticoagulado fresco ou congelado. O E.Z.N.A.® Blood DNA Kit também pode ser usado para a preparação de DNA genômico de buffy coat, soro, plasma, medula óssea, linfócitos, plaquetas e fluidos corporais. Este kit permite o processamento simultâneo de amostras únicas ou múltiplas em menos de 30 minutos. Extrações de fenol/clorofórmio e etapas demoradas, como precipitação com isopropanol ou etanol, foram eliminadas. O DNA purificado com o método E.Z.N.A.® Blood DNA está pronto para aplicações como PCR, Southern blotting ou digestão com enzimas de restrição.
  • Isolamento do ADN em menos de 30 minutos
  • Sistema tampão optimizado para resultados reprodutíveis
  • ADN purificado adequado para a maioria das aplicações a jusante