Print…

3-Bromo-5-phenylsalicylic acid

Fornecedor: Cayman Chemical

Sinônimos: NSC 109116, 5-PBSA, AKR1C1-IN-1

13574-1 13574-5 13574-10 13574-25
CAYM13574-1EA 121 EUR
CAYM13574-1 CAYM13574-5 CAYM13574-10 CAYM13574-25
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Fórmula: C₁₃H₉BrO₃
Peso Molecular: 293.113 g/mol
Número MDL : MFCD18378258
Número CAS: 4906-68-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR