Print…
Conchas de medição
Fornecedor: BURKLE
9614-0005 9614-0050 9614-0010 9614-0500 9614-0025 9614-0100 9614-0250 9614-1000
BURK9614-0005EA 0.7 EUR
BURK9614-0005 BURK9614-0050 BURK9614-0010 BURK9614-0500 BURK9614-0025 BURK9614-0100 BURK9614-0250 BURK9614-1000
Conchas de medição
Conchas
Conchas universais em PP, graduadas, para enchimento e medição de pós e grânulos. Para medição exata, a concha graduada deve ser cheia até ao máximo e o excesso deve ser retirado.
  • Grande resistência química
  • Volume calibrado quando cheio até ao rebordo
  • Adequadas para contato com alimentos
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable