Print…
Conchas de enchimento para produtos alimentares
Fornecedor: BURKLE
8300-5010 8300-5012 8300-5011
BURK8300-5010EA 8.5 EUR
BURK8300-5010 BURK8300-5012 233-0195
Conchas de enchimento para produtos alimentares
Conchas
PP, brancas. Colheres duráveis ideais para uso em processamento de alimentos, agricultura, pesca, amostragem e uso veterinário.
  • Fácil de limpar
  • Superfície lisa e não adesiva
  • Autoclavável a 121 °C