Print…
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 2 marcas, classe AS, certificado DAkkS
Fornecedor: Brand
DAKKS29723 DAKKS29725 DAKKS29727 DAKKS29732 DAKKS29721 DAKKS29722
BRNDDAKKS29723EA 90.4 EUR
BRNDDAKKS29723 BRNDDAKKS29725 BRNDDAKKS29727 BRNDDAKKS29732 BRNDDAKKS29721 BRNDDAKKS29722
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 2 marcas, classe AS, certificado DAkkS
Pipetas Pipetas Volumétricas
AR-Glas®.
  • Calibradas para dispensação (TD, Ex)
  • Marcas e inscrições em esmalte azul de elevado contraste
  • Fornecido com certificado DAkkS
Certificações: DIN EN ISO 648; marcação DE-M