Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
B23760.03 B23760.06 B23760.14
B23760.03EA 44.3 EUR
B23760.03 B23760.06 B23760.14
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Purity: 97% CAS No.: 77377-52-7 Molecular Formula: C9H18F3NOSi Formula Weight: 241.33 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.4020 Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 3606546 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009671
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Peso Molecular: 241.33 g/mol
Ponto de ebulição: 168…170 °C
Densidade: 1.023
Ponto de Inflamação: 52 °C (125 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
ADR: 3 III