Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 56 - 58 °C, pellets clinical diagnosis
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
253211.0914
APPC253211.0914EA 231 EUR
APPC253211.0914
Parafina, Ponto de solidificação: 56 - 58 °C, pellets clinical diagnosis
Parafina
Ponto de ebulição: 350 °C
Ponto de Fusão: 56...58 °C
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Encomendar
Identity IR Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Insoluble Matter in C₈H₁₀ Passes Test
Melting range 56 - 58 °C