Print…
Ácido sulfúrico 75% para análise
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
123374.1212
APPC123374.1212EA 141 EUR
APPC123374.1212
Ácido sulfúrico 75% para análise
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Encomendar
Assay Min. 75%
Chloride Max. 0.00001%
Nitrate Max. 0.00002%
Phosphate Max. 0.00005%
Al Max. 0.000005%
As Max. 0.000001%
Ca Max. 0.00005%
Fe Max. 0.00002%
NA Max. 0.00005%
Ni Max. 0.000002%
PB Max. 0.000002%
Zn Max. 0.000005%