Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8382-5G
APOSPC8382-5GEA 26.1 EUR
APOSPC8382-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Densidade: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839213
Número CAS: 864830-16-0