Print…

1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile

Fornecedor: Apollo Scientific

PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 190 EUR
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Peso Molecular: 289.69 g/mol
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498704
Número CAS: 1171918-97-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR