Print…

4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

Sinônimos: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid

PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 270 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso Molecular: 182.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788503
Número CAS: 589-06-0

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR