Print…

3-Cyclopentylpropanal 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR931944-100MG OR931944-250MG
APOSOR931944-100MGEA 145 EUR
APOSOR931944-100MG APOSOR931944-250MG
3-Cyclopentylpropanal 95%
3-Cyclopentylpropanal
Fórmula: C₈H₁₄O
Peso Molecular: 126.196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09745006
Número CAS: 6053-89-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR