Print…

6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR910028-1G
APOSOR910028-1GEA 115 EUR
APOSOR910028-1G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18633056
Número CAS: 1264193-11-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR