Print…

7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 575 EUR
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrNO₅
Peso Molecular: 286.036 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28098934
Número CAS: 286836-15-5

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR