Print…

2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole

Fornecedor: Apollo Scientific

OR470824-1G
APOSOR470824-1GEA 1010 EUR
APOSOR470824-1G
2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole
2-Amino-1-cyclopropylbenzimidazole
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃
Peso Molecular: 173.214 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11202274
Número CAS: 945021-19-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR