Print…
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346514-1G
APOSOR346514-1GEA 318 EUR
APOSOR346514-1G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₆ClNO₂S
Peso Molecular: 191.635 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11868981
Número CAS: 478264-00-5