Print…
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 0 EUR
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Peso Molecular: 217.221 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11557830
Número CAS: 91569-57-2
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable