Print…

6-Isopropylpyridin-3-amine 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

Sinônimos: 5-Amino-2-isopropylpyridine

OR345336-1G OR345336-250MG
APOSOR345336-1GEA 104 EUR
APOSOR345336-1G APOSOR345336-250MG
6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
6-Isopropylpyridin-3-amine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460245
Número CAS: 405103-02-8

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR