Print…
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 538 EUR
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₇H₉N₅
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142028
Número CAS: 303996-69-2