Print…
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32119-1G OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA 163 EUR
APOSOR32119-1G APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Peso Molecular: 190.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001224
Número CAS: 145654-01-9