Print…

3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

Sinônimos: (E)-N-{[3-Methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine

OR32117-5G
APOSOR32117-5GEA 1010 EUR
APOSOR32117-5G
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001221
Número CAS: 385383-46-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR