Print…

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

Sinônimos: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole

OR2678-100G
APOSOR2678-100GEA 26.1 EUR
APOSOR2678-100G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Fórmula: C₆H₉NOS
Peso Molecular: 143.21 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005339
Número CAS: 137-00-8
Merck Index: 12,06208

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR