Print…
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR14566-5G
APOSOR14566-5GEA 230 EUR
APOSOR14566-5G
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₅H₂₃NO₄
Peso Molecular: 401.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671391
Número CAS: 211637-75-1