Print…
Palladium(II) acetate 99.95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
IN3435-1G
APOSIN3435-1GEA 72.5 EUR
APOSIN3435-1G
Palladium(II) acetate 99.95+%
Palladium(II) acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Pd
Peso Molecular: 224.51 g/mol
Ponto de Fusão: 216.3…223.7 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012453
Número CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable