Print…

α-Amanitin Amanita phalloides

Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo

BIA8415-5MG BIA8415-1MG
APOSBIA8415-5MGEA 1300 EUR
APOSBIA8415-5MG APOSBIA8415-1MG
α-Amanitin Amanita phalloides
α-Amanitin
Ponto de Fusão: 254…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 23109-05-9
EINECS: 245-432-2
UN: 3462
ADR: 6.1 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR