Print…

5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

398870010 398870050
ACRO398870010EA 24.2 EUR
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Peso Molecular: 185.11 g/mol
Ponto de Fusão: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055635
Número CAS: 320-98-9

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR