Print…

N-Etildiisopropilamina 99.5+%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA

367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 69.6 EUR
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Etildiisopropilamina 99.5+%
N-Ethyldiisopropylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Peso Molecular: 129.25 g/mol
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0.756 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008868
Número CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1 II

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR