Print…

6,13-Pentacenedione 99%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: 6,13-Pentacenequinone

364270010 364270050
ACRO364270010EA 108 EUR
ACRO364270010 ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione

CAS No.: 3029-32-1

Fórmula: C₂₂H₁₂O₂
Peso Molecular: 308.34 g/mol
Ponto de Fusão: 394 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003709
Número CAS: 3029-32-1

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR