Print…
Rodamina B 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 29.3 EUR
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rodamina B 98+%, puro
Rodamina B
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Peso Molecular: 479.02 g/mol
Ponto de Fusão: 210…211 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011931
Número CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Encomendar
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)