Print…
Acído nítrico fuming 90+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
270620010
ACRO270620010EA 270 EUR
ACRO270620010
Acído nítrico fuming 90+% ACS
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1.511 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8 I
ALCANCE: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤0.7 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.3 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Dissolved oxides ≤0.1 % (as N2O3)