Print…
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-Dimethoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
190010010
ACRO190010010EA 76.3 EUR
ACRO190010010
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso Molecular: 259.1 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Número MDL : MFCD00000197
Número CAS: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥97.5 %
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable