Print…

Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate

189580250
ACRO189580250EA 158 EUR
ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Peso Molecular: 157.21 g/mol
Densidade: 1.006 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005980
Número CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR