Print…

4-Nitrofenol 99%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol

157050010 157050050 157051000 157052500 157050051
ACRO157050010EA 107 EUR
ACRO157050010 ACRO157050050 ACRO157051000 ACRO157052500 ACRO157050051
4-Nitrofenol 99%
4-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de ebulição: 279 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: >112 °C
Ponto de Inflamação: 169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007331
Número CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR